Wichtige Dokumente
ENAH961CD655
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27694565-100MG
€ 388,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27694565-100MG
€ 388,20
Iupac Name
2-(3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-2-1-3-12(6-7)4-5-13;/h7,13H,1-6H2;1H
InChIKey
JRKDZZGZPRKPAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694565
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)