Wichtige Dokumente
ENAH961CD643
Enamine
3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7136884-50MG
€ 659,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7136884-50MG
€ 659,90
Iupac Name
(E)-3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-3-4-7(2)5-6-8/h3,5,8H,1,4,6H2,2H3/b7-5+
InChIKey
NMSPFMZHXLPNEI-FNORWQNLSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)