Merck
ENAH961CD5C7
Enamine
(1R,2S)-1-(methylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 388,20
250 MG
€ 535,10
500 MG
€ 817,20
1 G
€ 1.034,30
2.5 G
€ 1.985,90
5 G
€ 2.915,40
10 G
€ 4.301,20
Lieferanten-SKU: EN300-27703422-100MG
€ 388,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 388,20
250 MG
€ 535,10
500 MG
€ 817,20
1 G
€ 1.034,30
2.5 G
€ 1.985,90
5 G
€ 2.915,40
10 G
€ 4.301,20
About This Item
Molekulargewicht:
199.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27703422-100MG
€ 388,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2S)-1-(methylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-11-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1
InChIKey
SUDXPZFAPWXMHU-BAUSSPIASA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703422
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703422
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)