Merck
ENAH961CD4ED
Enamine
tert-butyl 2-[cyano(hydroxy)methyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-(cyano(hydroxy)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-7(12)8(13)6-11/h7-8,13H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
ALIIDKGFEFARRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6020483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6020483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)