Merck
ENAH961CD425
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-1-bromo-5-methyl-2-oxohexan-3-yl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
Lieferanten-SKU: EN300-7008771-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7008771-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
76-78
Iupac Name
tert-butyl hydrogen (R)-(1-bromo-5-methyl-2-oxohexan-3-yl)carbonimidate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO3/c1-8(2)6-9(10(15)7-13)14-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,14,16)/t9-/m1/s1
InChIKey
SUVXZTLARLVLOJ-SECBINFHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7008771
Melting Point
76-78
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7008771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)