Wichtige Dokumente
ENAH961CD38E
Enamine
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27745489-50MG
€ 354,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27745489-50MG
€ 354,40
Iupac Name
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(15)3-5-14-6-4-11;/h1-2,7,14-15H,3-6H2;1H
InChIKey
PEEDYLSBDJHHLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)