Merck
ENAH95E741D4
Enamine
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-27107855-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27107855-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)12(7,10)11/h2-3H,1H3
InChIKey
LPMOWDZSFJKWJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)