Merck
ENAH95E741CB
Enamine
N,N-diethylsulfamoyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
diethylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H10FNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
AILVSTFKSUSWNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7048744
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7048744
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)