Merck
ENAH95E74031
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-6-(acetyloxy)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-2-yl acetate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-7425786-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7425786-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diyl diacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO4.ClH/c1-7(14)16-11-5-3-10-12(17-8(2)15)6-4-9(11)13-10;/h9-13H,3-6H2,1-2H3;1H/t9-,10-,11-,12-;/m1./s1
InChIKey
ZLKVQPSZMXOBBP-ZSMCIIQFSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)