Merck
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 91,80
250 MG
€ 112,60
500 MG
€ 151,60
1 G
€ 181,50
2.5 G
€ 284,20
5 G
€ 454,50
Lieferanten-SKU: EN300-2716385-100MG
€ 91,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 91,80
250 MG
€ 112,60
500 MG
€ 151,60
1 G
€ 181,50
2.5 G
€ 284,20
5 G
€ 454,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2716385-100MG
€ 91,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)