Merck
ENAH95E73EC4
Enamine
2-(trifluoromethyl)-4H,5H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 237,40
250 MG
€ 319,30
50 MG
€ 433,70
500 MG
€ 568,90
1 G
€ 715,80
2.5 G
€ 1.360,60
5 G
€ 1.991,10
10 G
€ 2.931,00
Lieferanten-SKU: EN300-27151589-100MG
€ 237,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 237,40
250 MG
€ 319,30
50 MG
€ 433,70
500 MG
€ 568,90
1 G
€ 715,80
2.5 G
€ 1.360,60
5 G
€ 1.991,10
10 G
€ 2.931,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27151589-100MG
€ 237,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.ClH/c8-7(9,10)6-12-4-1-2-11-3-5(4)13-6;/h11H,1-3H2;1H
InChIKey
CTJOVNPOMFGHBG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151589
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)