Wichtige Dokumente
ENAH95E73C8B
Enamine
rac-1-[(2R,5R)-5-ethyloxolan-2-yl]methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26865125-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26865125-100MG
€ 363,50
Iupac Name
((2R,5R)-5-ethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
InChIKey
DMTBEYHJVMAIAR-RNFRBKRXSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)