Merck
ENAH95E73A06
Enamine
1-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-27149290-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27149290-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c1-5(9)8-10-6-3-2-4-7(6)11-8;;/h5H,2-4,9H2,1H3;2*1H
InChIKey
FCEPJNUPTXLHKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)