Merck
ENAH95E739CC
Enamine
1-[(1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 78,80
1 G
€ 87,90
2.5 G
€ 113,90
5 G
€ 155,50
Lieferanten-SKU: EN300-27151428-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 78,80
1 G
€ 87,90
2.5 G
€ 113,90
5 G
€ 155,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27151428-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8;/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
InChIKey
PMMGXFBQBJUPIY-YWUTZLAHSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)