Merck
ENAH95E7384B
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-7344414-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7344414-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(12)8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
RIZGRNBWPJMDKU-SFYZADRCSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)