Merck
ENAH95E73822
Enamine
tert-butyl N-{2-[imino(2-methoxyethyl)oxo-lambda6-sulfanyl]ethyl}carbamate
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
5 G
€ 5.430,90
10 G
€ 8.030,90
Lieferanten-SKU: EN300-7139558-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
5 G
€ 5.430,90
10 G
€ 8.030,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7139558-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-(amino(2-methoxyethyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-7-17(11,14)8-6-15-4/h7H,5-6,8H2,1-4H3,(H2,11,14)(H,12,13)
InChIKey
AODXVDIXYQVHDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)