Merck
ENAH95E73425
Enamine
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-5052759-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-5052759-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClF3N2O2/c1-3-4(6(14)15)5(8)13(12-3)2-7(9,10)11/h2H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
AVHRLBIDDVRRKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052759
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052759
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)