Merck
ENAH95E7336B
Enamine
rac-potassium [(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]trifluoroboranuide
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-7546717-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
Molekulargewicht:
176.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7546717-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium ((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H9BF3.K/c1-2-4-3-5(4)6(7,8)9;/h4-5H,2-3H2,1H3;/q-1;+1/t4-,5-;/m1./s1
InChIKey
KLQHOBWUPALZHB-TYSVMGFPSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)