Merck
ENAH95E72FDE
Enamine
tert-butyl N-[(2-amino-3-chlorophenyl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-7277668-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7277668-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-3-chlorobenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-8-5-4-6-9(13)10(8)14/h4-6H,7,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
BHNIKXZNBMEXDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)