Merck
ENAH95E72F14
Enamine
4-chloro-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
Lieferanten-SKU: EN300-114837-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114837-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3(6(10)11)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,(H,10,11)
InChIKey
KUVDFTLISJWVRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)