Merck
ENAH95E72C94
Enamine
3-[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]pyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 419,40
100 MG
€ 602,70
250 MG
€ 841,90
500 MG
€ 1.300,80
1 G
€ 1.653,10
2.5 G
€ 3.200,10
5 G
€ 4.712,00
Lieferanten-SKU: EN300-27114908-50MG
€ 419,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 419,40
100 MG
€ 602,70
250 MG
€ 841,90
500 MG
€ 1.300,80
1 G
€ 1.653,10
2.5 G
€ 3.200,10
5 G
€ 4.712,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27114908-50MG
€ 419,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-(4-bromophenyl)cyclopropyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16BrN.ClH/c14-12-3-1-10(2-4-12)13(6-7-13)11-5-8-15-9-11;/h1-4,11,15H,5-9H2;1H
InChIKey
WKFHEXWWNOEIQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114908
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114908
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)