Wichtige Dokumente
ENAH95E72B7C
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27118150-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27118150-50MG
€ 433,70
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2.ClH/c10-9(11,5-12)7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
InChIKey
LXHHUICJKDQUKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)