Merck
ENAH95E72AE3
Enamine
4-(2-phenoxyacetyl)piperazin-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
Lieferanten-SKU: EN300-6718613-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6718613-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-(phenoxyacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11-8-14(7-6-13-11)12(16)9-17-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,15)
InChIKey
VQOCCTAPSDVOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)