Wichtige Dokumente
ENAH95E72A8B
Enamine
N-[4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6722586-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6722586-100MG
€ 436,30
Iupac Name
N-[4-(4-methyl-1-piperidinyl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C15H22N2O/c1-3-15(18)16-13-4-6-14(7-5-13)17-10-8-12(2)9-11-17/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3,(H,16,18)
InChIKey
NEGGFIVADCVCCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)