Wichtige Dokumente
ENAH95E7291E
Enamine
(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7123712-50MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7123712-50MG
€ 436,30
Iupac Name
(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2,8H,3-6,9H2,1H3
InChIKey
LHGHNEHPQHQYTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7123712
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)