Wichtige Dokumente
ENAH95E728AD
Enamine
4,4-difluoro-1-methoxycyclohexane-1-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-4857344-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-4857344-100MG
€ 436,30
Iupac Name
4,4-difluoro-1-methoxycyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-12-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
XNGZNOIVHBCZQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4857344
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)