Merck
ENAH9453E2B1
Enamine
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-8667826-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8667826-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-11(2)7-13-6-8-5-9(12)3-4-10(8)11;/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
MVSXNCDOKOKKAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8667826
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8667826
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)