Merck
ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
10 G
€ 1.941,70
Lieferanten-SKU: EN300-7734041-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
10 G
€ 1.941,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7734041-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
InChIKey
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)