Wichtige Dokumente
ENAH9453E1A9
Enamine
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27102572-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27102572-100MG
€ 436,30
Iupac Name
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2.ClH/c1-12-7(11)8(6-9)2-4-10-5-3-8;/h10H,2-6H2,1H3;1H
InChIKey
OXFQKBRPYKKHCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)