Wichtige Dokumente
ENAH9453E185
Enamine
3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-oxane]
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27105983-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27105983-50MG
€ 349,20
Iupac Name
tetrahydro-3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-9-4-2-8(1)7-6(11-7)5-10-8/h6-7H,1-5H2
InChIKey
CXRWTXTYJZZLHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)