Merck
ENAH9453DEF1
Enamine
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-7898753-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7898753-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
56-58
Iupac Name
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-3-4-9(6-11)10(5-7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
OTODHJFFVDLTTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)