Merck
ENAH9453DB90
Enamine
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
Lieferanten-SKU: EN300-22123941-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-22123941-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O3/c1-12-5-3(7)4(6(10)11)8-2-9-5/h2H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
TZVXLXQBWRZBHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)