Wichtige Dokumente
ENAH9453DB45
Enamine
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7971042-100MG
€ 1.347,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7971042-100MG
€ 1.347,60
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-2-5-9-10(6)8(3-4-8)7(11)12/h2,5H,3-4H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ORCFVUUFJIZMLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7971042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)