Merck
ENAH9453DA62
Enamine
2-(2-bromobenzenesulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
Lieferanten-SKU: EN300-26975983-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26975983-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((2-bromophenyl)sulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c9-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChIKey
GIDLEYWZLSYIDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)