Wichtige Dokumente
ENAH9453D5BD
Enamine
3-(dibromomethylidene)azetidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26980789-100MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26980789-100MG
€ 357,00
Iupac Name
3-(dibromomethylene)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5Br2N.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-3;/h7H,1-2H2;1H
InChIKey
IMWHNJHEJGPYSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)