Wichtige Dokumente
ENAH9453D40E
Enamine
benzyl N-(4-hydroxyphenyl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7216315-100MG
€ 195,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7216315-100MG
€ 195,80
mp (Schmelzpunkt)
160-162
Iupac Name
benzyl 4-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H,10H2,(H,15,17)
InChIKey
JZBJRJOBCACFQX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216315
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)