Merck
ENAH9453D3DA
Enamine
3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)-N-ethylpropanamide
Größe auswählen
50 MG
€ 464,90
100 MG
€ 670,30
250 MG
€ 936,80
Lieferanten-SKU: EN300-26967554-50MG
€ 464,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 464,90
100 MG
€ 670,30
250 MG
€ 936,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26967554-50MG
€ 464,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)-N-ethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NOS/c1-2-12-8(13)4-3-6-5-7(10)14-9(6)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
NQSYJIBJBBWRNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26967554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26967554
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)