Merck
ENAH942F3017
Enamine
ethyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
Lieferanten-SKU: EN300-12715625-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-12715625-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-5-18-11(16)9-6-7-14-8-10(9)15-12(17)19-13(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
ICLFKLQIHHBWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715625
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)