Merck
ENAH942F2ACA
Enamine
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
Lieferanten-SKU: EN300-7726924-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7726924-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-6-2-5(11)1-4-3-9-10-7(4)6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChIKey
AHCITSAKULNLOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)