Merck
ENAH942F2A7E
Enamine
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Größe auswählen
100 MG
€ 160,70
250 MG
€ 210,10
500 MG
€ 305,00
1 G
€ 379,10
2.5 G
€ 567,60
5 G
€ 880,90
10 G
€ 1.277,40
Lieferanten-SKU: EN300-2913598-100MG
€ 160,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 160,70
250 MG
€ 210,10
500 MG
€ 305,00
1 G
€ 379,10
2.5 G
€ 567,60
5 G
€ 880,90
10 G
€ 1.277,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2913598-100MG
€ 160,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
VZDHNNAARQPBCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)