Wichtige Dokumente
ENAH942F293C
Enamine
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-22945330-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-22945330-100MG
€ 363,50
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
InChIKey
WVMFALARVZUXGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)