Merck
ENAH93E75A36
Enamine
[(5-cyclopropyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
Lieferanten-SKU: EN300-26621514-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26621514-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-cyclopropyloxazol-2-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.2ClH/c1-9-5-8-10-4-7(11-8)6-2-3-6;;/h4,6,9H,2-3,5H2,1H3;2*1H
InChIKey
ZJLLRCLNDFXXBH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621514
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621514
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)