Merck
ENAH93E759E2
Enamine
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-26620804-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26620804-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t9?,10-/m1/s1
InChIKey
CLBXRMZQUKCXFD-QVDQXJPCSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620804
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620804
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)