Wichtige Dokumente
ENAH93E75935
Enamine
1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-5-one dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-19348297-100MG
€ 195,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-19348297-100MG
€ 195,80
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-5-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.2ClH/c12-7-8(11-6-5-10-7)1-3-9-4-2-8;;/h9,11H,1-6H2,(H,10,12);2*1H
InChIKey
OXFSLLMEPPTYDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19348297
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)