Merck
ENAH93E758B6
Enamine
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
Lieferanten-SKU: EN300-26683042-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.95
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26683042-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl3N.ClH/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10;/h2-3,11H,1H3;1H
InChIKey
BGJOPDXBRZVJPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)