Merck
ENAH93E7554D
Enamine
(4-cyclopropylpyridin-2-yl)methanamine
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
Lieferanten-SKU: EN300-6768483-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
5 G
€ 4.917,40
10 G
€ 7.270,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6768483-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-cyclopropyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-6-9-5-8(3-4-11-9)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6,10H2
InChIKey
WZMNLBVMWZWZKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)