Merck
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-8688275-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8688275-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
InChIKey
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)