Merck
ENAH93E74FAD
Enamine
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-6237180-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6237180-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-3-2-12-5-1-4(7(10)11)9-6(3)5/h1-2,9H,(H,10,11)
InChIKey
FDGNVONVURZBLL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)