Merck
ENAH93E74D96
Enamine
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
Lieferanten-SKU: EN300-26667491-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26667491-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-6(11)2-1-4-9-5-3-7-8-9;/h3,5H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
InChIKey
MYGDJXXBCOCINB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)