Merck
ENAH93E74A3B
Enamine
2-{5-[(3-bromophenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-56178-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-56178-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(5Z)-5-(3-bromobenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3S2/c13-8-3-1-2-7(4-8)5-9-11(17)14(6-10(15)16)12(18)19-9/h1-5H,6H2,(H,15,16)/b9-5-
InChIKey
GRUJFJUZJHYCKW-UITAMQMPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)